Dokumente
ABN78C3
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN-Antikörper (Kaninchen), Cy3-Konjugat
from rabbit, CY3 conjugate
Synonym(e):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
ABN78 ist eine polyklonale Kaninchen-Variante von Anti-NeuN, Klon A60 (MAB377), ein genau charakterisierter und umfangreich zitierter monoklonaler Mausantikörper, der das DNA-bindende, neuronenspezifische Protein NeuN, das in den meisten ZNS- und PNS-neuronalen Zelltypen aller getesteten Wirbeltiere vorkommt, spezifisch erkennt. NeuN-Proteinverteilungen sind anscheinend auf neuronale Zellkerne, Perikarya und einige proximale neuronale Prozesse im fötalen und adulten Gehirn beschränkt, obwohl in allen Altersgruppen einige Neuronen von NeuN nicht erkannt werden: Beispiele hierfür sind INL-Netzhautzellen, Cajal-Retzius-Zellen, Purkinje-Zellen, Neuronen der unteren Olive und Nucleus-dentatus-Neuronen sowie sympathetische Ganglienzellen. Immunhistochemisch nachweisbares NeuN-Protein erscheint zunächst an Entwicklungszeitpunkten, die mit dem Rückzug des Neurons aus dem Zellzyklus und/oder mit der Einleitung der terminalen Differenzierung des Neurons einhergehen. Im Neuralrohr der Maus zeigt sich die Immunreaktivität zunächst etwa im Embryonalstadium E9.5 und erstreckt sich dann bei E12.5 extensiv über das sich entwickelnde Nervensystem. Eine starke Kernfärbung deutet auf eine nuklearregulatorische Proteinfunktion hin; derzeit liegen jedoch keine Belege dafür vor, ob das NeuN-Protein-Antigen eine Funktion im distalen Zytoplasma hat oder ob es dort lediglich synthetisiert wird, bevor es zurück in den Zellkern transportiert wird. Auf Immunblots wurde zwischen Protein, das aus gereinigten Kernen isoliert wurde, und Protein aus Ganzhirnextrakt kein Unterschied gefunden.
Spezifität
Der unkonjugierte Kaninchenantikörper Anti-NeuN (Best.-Nr. ABN78) wirkt nachweislich bei Menschen.
Dieser Antikörper erkennt NeuN am N-Terminus.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-NeuN entspricht.
Anwendung
Anti-NeuN-(Kaninchen-)Antikörper, Cy3-Konjugat, ist ein Antikörper gegen NeuN (Kaninchen) zur Verwendung in IC.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Qualität
Durch Immunzytochemie in E18-Rattenkortexzellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies NeuN in E18-Kortexzellen der Ratte nach.
Zielbeschreibung
Der unkonjugierte Ausgangsantikörper (Art.-Nr. ABN78) weist Beobachtungen zufolge ein Molekulargewicht von ~ 46/48 kDa auf. In manchen Lysaten liegt bei ~62 kDa eine uncharakterisierte Bande vor.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, konjugiert an Cy3, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
E18-Rattenkortexzellen
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Sandra E Dos Santos et al.
Brain, behavior and evolution, 89(1), 48-63 (2017-01-27)
In the effort to understand the evolution of mammalian brains, we have found that common relationships between brain structure mass and numbers of nonneuronal (glial and vascular) cells apply across eutherian mammals, but brain structure mass scales differently with numbers
Débora Jardim-Messeder et al.
Frontiers in neuroanatomy, 11, 118-118 (2018-01-10)
Carnivorans are a diverse group of mammals that includes carnivorous, omnivorous and herbivorous, domesticated and wild species, with a large range of brain sizes. Carnivory is one of several factors expected to be cognitively demanding for carnivorans due to a
Ayanda Ngwenya et al.
Brain, behavior and evolution, 87(1), 19-38 (2016-02-26)
It is generally believed that animals with larger bodies require larger brains, composed of more neurons. Across mammalian species, there is a correlation between body mass and the number of brain neurons, albeit with low allometric exponents. If larger bodies
Joanna Jacob et al.
The Journal of comparative neurology, 529(14), 3375-3388 (2021-06-03)
With rates of psychiatric illnesses such as depression continuing to rise, additional preclinical models are needed to facilitate translational neuroscience research. In the current study, the raccoon (Procyon lotor) was investigated due to its similarities with primate brains, including comparable
Kunzhang Lin et al.
Molecular brain, 13(1), 45-45 (2020-03-22)
Understanding the connecting structure of brain network is the basis to reveal the principle of the brain function and elucidate the mechanism of brain diseases. Trans-synaptic tracing with neurotropic viruses has become one of the most effective technologies to dissect