ABN476
Anti-ACVR1C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Activin receptor type-1C, Activin receptor type IC, ACTR-IC, Activin receptor-like kinase 7, ALK-7, ACVR1C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACVR1C(130399)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1C in 15 µg of human placenta tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human placenta tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable