Produktname
Anti-FoxP2-Antikörper, Klon FOXP2-73A/8, clone FOXP2-73A/8, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FOXP2-73A/8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... FOXP2(93986)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | ABE73 | ABE68 | ABE1828 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... FOXP2(93986) | Gene Information human ... FOXP2(93986) | Gene Information human ... FOXP1(27086) | Gene Information human ... FOXK2(3607) |
| species reactivity human | species reactivity rabbit, human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum |
| clone FOXP2-73A/8, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies FoxP2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation (IP): Die Immunpräzipitation von FoxP2 durch eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde an 143B-Zellen unter Wachstumsarrest nachgewiesen (Gascoyne D.M. et al (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies FoxP2 in humanem Tonsillengewebe nach (Campbell, A. J., et al. (2010). Br J Haematol. 149(2):221-230.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies FoxP2 in proliferierenden Chondrozyten von Röhrenknochen embryonaler Mäuse (E17.5) nach (Gascoyne D.M. et al (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Biochem/physiol Actions
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c