ABN1481
Anti-Alpha 2b Adrenergic Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA2B(151)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Alpha 2b Adrenergic Receptor in 10 µg of MCF-10A cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1