Dokumente
ABN1389
Sigma-Aldrich
Anti-MARCO
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Macrophage receptor with collagenous structure, Scavenger receptor class A member 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCO(8685)
Allgemeine Beschreibung
Makrophagenrezeptor MARCO (UniProt: Q9UEW3, auch bekannt als Makrophagenrezeptor mit Kollagenstruktur, Mitglied 2 der Scavenger-Rezeptor-Klasse A) wird vom MARCO-Gen (auch SCARA2 genannt) (Gen-ID: 8685) in Menschen kodiert. MARCO wird in den Makrophagen mehrerer Gewebearten von Menschen mit Sepsis stark exprimiert. Dieser Scavenger-Rezeptor wird nach bakteriellen Infektionen bereitwillig hochreguliert. Dadurch bildet sich ein Sicherungssystem, in das der Organismus schnell mehr Zellen mit hoch wirksamen phagozytierenden Rezeptoren aufnehmen kann. MARCO ist ein Singlepass-Typ-II-Membranprotein, das über eine extrazelluläre, C-terminale cysteinreiche Scavenger-Rezeptor-Domäne an grampositive und gramnegative Bakterien bindet. Die Bakterien-bindende Region ist gleich proximal zur cysteinreichen Region von Domäne V lokalisiert. MARCO von Mensch und Maus weisen eine Sequenzidentität von etwa 68 % auf. Die Kette der humanen MARCO-Untereinheit unterscheidet sich jedoch von der Mauskette, da sie außerhalb der cysteinreichen Domäne V keine Cysteinreste aufweist. Die Mauskette hingegen verfügt über einen Cysteinrest in der intrazellulären Domäne I und zwei in der extrazellulären Spacer-Domäne III. (Literatur: Elomaa, O., et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(8): 4350–4538).
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper detektiert den Makrophagenrezeptor MARCO in RAW264.7-Zellen.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 12 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von humanem MARCO entspricht.
Anwendung
Anti-MARCO, Best.-Nr. ABN1389, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf den Makrophagenrezeptor MARCO gerichtet ist und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde MARCO in 10 µg A549-Zelllysat nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in RAW264.7-Zellen.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde der Makrophagenrezeptor MARCO in 10 µg RAW264.7-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 60 kDa gemessen; 52,65 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1