Produktname
Anti-dimethyl Histon H3 (Arg2), symmetrischer Antikörper, serum, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg2)
Quality Level
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
1 of 4
Dieser Artikel | ABE328 | MABE952 | MABE941 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rat | biological source rat |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 1D4F2, monoclonal | clone 5D10D4, monoclonal |
| technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Dimethyl-Histon H3 (Arg2) in 10 µg mit Nocodazol behandeltem HeLa-Zelllysat nach und zeigte einen Signalverlust in unbehandeltem HeLa-Zelllysat.
Application
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Histon H3 (Arg2) in Drosophila-Chromosomen nach (Migliori, V., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(2): 136-144.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte Histon H3 (Arg2) aus P493-6-Zelllysat (Migliori, V., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(2): 136-144.).
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Disclaimer
General description
Immunogen
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1