Fortfahren mit
ABE2867M
Anti-NR5A2 (LRH1)
from rabbit
Synonym(e):
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Alpha-1-fetoprotein transcription factor, B1-binding factor, hB1F, CYP7A promoter-binding factor, Hepatocytic transcription factor, Liver receptor homolog 1, LRH-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IF, IP, WB
Citations:
-
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR5A2(2494)
General description
Kernrezeptor-Unterfamilie 5 Gruppe A Mitglied 2 (UniProt: O00482; auch bekannt als Alpha-1-Fetoprotein-Transkriptionsfaktor, B1-bindender Faktor, hB1F, CYP7A-Promotor-bindender Faktor, hepatozytärer Transkriptionsfaktor, Leberrezeptor-Homolog 1, LRH-1) wird beim Menschen durch das NR5A2-Gen (auch bekannt als B1F, CPF, FTF) kodiert (Gen-ID: 2494). Er gehört zur Superfamilie der Kernrezeptoren und bindet an das Sequenzelement 5′-AACGACCGACCTTGAG-3′ des Enhancers II von Hepatitis-B-Virusgenen. Es enthält eine DNA-Bindungsregion (Aminosäuren 83–104) und zwei NR C4-Typ Zinkfingerdomänen (Aminosäuren 86–106 und 122–146). Es wird reichlich in der Bauchspeicheldrüse exprimiert, aber in geringerem Maße in der Leber und in sehr geringen Mengen in Herz und Lunge. Seine Expression wurde in der Hep-G2-Zelllinie nachgewiesen. Es wurden vier verschiedene Isoformen von LRH-1 beschrieben, die durch abwechselndes Spleißen entstehen. Es wird berichtet, dass LRH-1 an der Regulierung der Expression von Transkriptionsfaktoren wie Oct4, HNF1, 3 und 4 beteiligt ist, von denen bekannt ist, dass sie an der Embryonalentwicklung beteiligt sind. Sein Vorhandensein in hohen Konzentrationen in beta-III Tubulin+ und NeuN+ Neuronen der Mantelzone (MZ) im frühen Neuralrohr von Mäusen (E10.5 und E12.5) weist auf seine Beteiligung an der neuralen Differenzierung hin. (Ref.: Stergiopoulos, A., und Politis, PK (2016). Nat. Commun. DOI: 10.1038/ncomms12230; Venteclef, N et al. (2008). J. Biol. Chem. 283(7); 3694 3701).
~68 kDa beobachtet; 61,33 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: unbekannt
His-markiertes rekombinantes menschliches Kernrezeptor-Unterfamilie 5 Gruppe A Mitglied 2, Isoform 2, in voller Länge.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies NR5A2 (LRH1) in Chromatin-Immunpräzipitationsanwendungen nach (Kaltezioti, V., et. al. (2010). PLoS Biol. 8(12): e1000565; Venteclef, N., et. al. (2010). Genes Dev. 24(4): 381-95; Boulias K., et al. (2005). EMBO J. 24(14): 2624-33; Chalkiadaki, A., et. al. (2005). Mol Cell Biol. 25(12): 5095-105).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NR5A2 (LRH1) in Western-Blotting-Anwendungen nach (Chalkiadaki, A., et. al. (2005). Mol Cell Biol. 25(12): 5095-105; Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NR5A2 (LRH1) in Immunfluoreszenz-YES-Titration-Paraffinschnitten von E10.5 (a), E12.5 (b), E14.5 (c) oder E16.5 (d) Maus-Rückenmark nach (Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Anti-NR5A2 (LRH1), Best.-Nr. ABE2867, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Kernrezeptor-Unterfamilie 5 Gruppe A Mitglied 2 (NR5A2) abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Kernrezeptor-Unterfamilie 5 Gruppe A Mitglied 2 (NR5A2) in menschlichen und murinen Zellen nach.
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Antiserum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies NR5A2 (LRH1) in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV38386MABE995ABE1844
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
unpurified
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... NR5A2(2494)
Gene Information
human ... NR5A2(2494)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
Gene Information
mouse ... Nrf1(18181)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
R157.1.3H3, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE2867-25UL04054839474910
ABE286704054839330650