ABE1454
Anti-NR4A1 (Nur77)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Early response protein NAK1, Nuclear hormone receptor NUR/77, Nur77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, ST-59, Testicular receptor 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, monkey, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR4A1(3164)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NR4A1 (Nur77) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR4A1 (Nur77) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1