Merck
700246P
Avanti
Tauro-γ-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Größe auswählen
1 MG
€ 173,00
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 173,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)