AB6010
Anti-MMP-12 Antibody, NT (active)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Macrophage elastase, Matrix metalloproteinase-12, macrophage metalloelastase, matrix metallopeptidase 12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP12(4321)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected MMP-12 on 10 µg of lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Concentrated conditioned cell culture media collected from a proprietary human fibroblast cell line.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable