Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 452,00 |
Über diesen Artikel
€ 452,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, primate, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neuroinflammation & Schmerz
Eine Verdünnung von 1:2.500-1:5.000 einer früheren Charge wurde verwendet.
Western Blotting:
Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet.
Immunzytochemie:
Eine Verdünnung von 1:2.500-1:5.000 einer früheren Charge wurde verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500 Verdünnung dieses Antikörpers wies den Opioidrezeptor in 10 µg menschlichem Leberlysat nach.
Rückenmark, Leberlysat.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, primate, rat, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse (predicted), rat | species reactivity human |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: 1:20000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunocytochemistry: 1:800 using PLP fixed rat brain sections, western blot: 1:800 using whole brain homogenate | technique(s) ELISA: 1:40000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5511 | 04053252732508 |