Merck
AB5210
Anti-Natriumkanal-Antikörper, spannungsgesteuert, Schmerz (Segment SP19)
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN1A(6323)
Immunogen
Aufgereinigtes Peptid, den Aminosäuren 1501–1518 der alpha-Untereinheit (Aminosäuren 1501–1518) des spannungsgesteuerten Natriumkanals (VGSC) Typ I der Ratte (Zugangsnr. P04774) entsprechend.
Application
Alle Verfahren, die ein Volllängenprotein erhalten, sollten bei 4 °C unter Verwendung der folgenden Proteasehemmer-Mischung durchgeführt werden: Pepstatin A (1 μg/ml), Leupeptin (1 μg/ml), Aprotinin (1 μg/ml), Pefabloc SC (0,2 mM), Benzamidin (0,1 mg/ml) und die Calpain-Hemmer I und II (je 8 μg/ml).
Western Blotting: 1:200 mittels ECL an Gehirnmembranen neugeborener Ratten.
Immunhistochemie an Maushirnschnitten (gefroren) und Mausrückenmarkschnitten (Paraffin).
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Dieser Anti-Natriumkanal-Antikörper ist zur Verwendung in IHC und WB für den Nachweis des Natriumkanalproteins validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Neuronen- & Gliamarker
Biochem/physiol Actions
Erkennt die alpha-Untereinheiten von VGSC. Kreuzreagiert nicht mit anderen bislang getesteten Natriumkanal-Antigenen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Mit 200 μl sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen. Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem entionisiertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)