AB4330
Anti-DDX4 (Vasa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4, Vasa homolog, DEAD box protein 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDX4(54514)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX4 (Vasa) in 10 µg of mouse testis tissue lysate. Western Blot performed without Tween.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse testis tissue lysate
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable