Merck
AB4144
Sigma-Aldrich
Anti-SIM1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Single-minded Homolog 1
Größe auswählen
100 μG
€ 572,00
€ 572,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 572,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 572,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIM1(6492)
Spezifität
Erkennt SIM1. Das errechnete Molekulargewicht beträgt ~ 85,5 kDa.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 423-435 von humanem SIM1 (ADRPGSQHDASCA) entspricht.
Anwendung
Der Anti-SIM1-Antikörper ist ein Antikörper gegen SIM1 für die Verwendung in IC.
Forschungs-Unterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunzytochemie: 1:200 bis 1:1.000.
Optimale Verdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin, in einer Lösung von 50 % gesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel ausgefällt.
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Fläschchen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für das Einfrieren wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG:
Zur Rekonstitution des Antikörpers das Antikörperfläschchen bei moderater Drehzahl (5.000 U/min) 5 Minuten zentrifugieren, um das ausgefällte Antikörperprodukt zu pelletisieren. Die Ammoniumsulfat-/PBS-Pufferlösung vorsichtig entfernen und verwerfen. Es ist nicht erforderlich, die Ammoniumsulfat-/PBS-Lösung bis zum letzten Rest zu entfernen: 10 μl verbleibende Ammoniumsulfatlösung haben keine Wirkung auf die Resuspension des Antikörpers. Das Proteinpellet nicht trocknen lassen, da dies die Reaktivität des Antikörpers schwerwiegend verringern kann.
Das Antikörperpellet in einem geeigneten biologischen Puffer resuspendieren, typischerweise in standardmäßiger PBS oder TBS (pH 7,3–7,5). Die erforderlichen Volumen sind nicht kritisch, doch es wird eine endgültige Antikörperkonzentration zwischen 0,1 mg/ml und 1,0 mg/ml empfohlen. Um beispielsweise mit 50 μg ausgefälltem Antikörper eine Konzentration von 1 mg/ml zu erhalten, ist eine Puffermenge von 50 μl erforderlich.
Den flüssigen Puffer vorsichtig zum Pellet zugeben. NICHT VORTEXEN. Durch Umrühren mit einer breiten Pipettenspitze oder sanftes Antippen mit dem Finger mischen. Den ausgefällten Antikörper vor der Verwendung bei 4–25 °C 1 Stunde rehydrieren lassen. Es ist normal, dass kleine Partikel des ausgefällten Antikörpers nicht resuspendieren. Die Fläschchen werden überfüllt, um Verluste auszugleichen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ablation of Sim1 neurons causes obesity through hyperphagia and reduced energy expenditure.
Xi, D; Gandhi, N; Lai, M; Kublaoui, BM
Testing null
Paraventricular nucleus Sim1 neuron ablation mediated obesity is resistant to high fat diet.
Xi, D; Roizen, J; Lai, M; Gandhi, N; Kublaoui, B
Testing null
Livio Oboti et al.
eNeuro, 5(3) (2018-06-19)
Interconnections between the olfactory bulb and the amygdala are a major pathway for triggering strong behavioral responses to a variety of odorants. However, while this broad mapping has been established, the patterns of amygdala feedback connectivity and the influence on