Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 467,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Fibronektin-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fn1(14268)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
EZM-Proteine
Eine 1:80-Verdünnung einer früheren Charge wurde zur Immunfluoreszenzfärbung von gefrorenem Haut- und Lebergewebe der Maus verwendet.
Radioimmunassay:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in RIA verwendet.
ELISA:
In ELISA wurde eine 1:200 Verdünnung einer vorherigen Charge verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Extrazelluläre Matrix in den meisten Geweben
Immunzytochemie:
Repräsentatives Bild einer früheren Charge.
Konfokale Fluoreszenzanalyse von NIH/3T3 unter Verwendung des polyklonalen Kaninchen-Antikörpers AB2033 (Rot). Aktin-Filamente wurden mit AlexaFluor 488 markiert - Phalloidin (Grün). Der Zellkern wird mit DAPI (Blau) gefärbt.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source - | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| species reactivity mouse | species reactivity goat, canine, human, chicken, sheep, rabbit, bovine | species reactivity sheep, chicken, human, bovine, goat, dog, rabbit | species reactivity mouse, human, chicken |
| Gene Information mouse ... Fn1(14268) | Gene Information human ... FN1(2335) | Gene Information - | Gene Information human ... FN1(2335) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Fibronektin-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
RABBIT ANTI-MOUSE FIBRONECTIN
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB2033 | 04053252736995 |