AB15518
Anti-Neuronal pentraxin 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
NPX1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPTX1(4884)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-20 µg/mL
ELISA: 0.5-1 µg/mL using control peptide.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable