Fortfahren mit
AB1128
Anti-Respiratorisches Synzytial-Virus-Antikörper
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
RSV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IHC
Citations:
60
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
Immunogen
Menschliches RSV-Isolat
Application
Anti-Respiratorisches Synzytial-Virus-Antikörper ist ein Antikörper gegen Respiratorisches Synzytial-Virus und wird in ELISA, IF und IH(P) verwendet.
Indirekte Immunfluoreszenz: 1:480.
Reaktiv bei in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten (siehe Matsuse et al 2000).
ELISA: 1:10.000
Fusionshemmung (1:256)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt RSV, alle Antigene. Keine Reaktivität mit Parainfluenza 1-3, Influenza A und B oder Adenovirus durch IFA. Nicht reaktiv mit HEp-2-Zellen und WI-38-Zellen.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin in PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8262MAB8598MAB8262X
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
clone
133-1H, monoclonal
clone
130-8F, monoclonal
clone
133/1H, monoclonal
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weidong Zhang et al.
Nature medicine, 11(1), 56-62 (2004-12-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) infection is one of the major causes of respiratory tract infection for which no vaccine or antiviral treatment is available. The RSV NS1 protein seems to antagonize the host interferon (IFN) response; however, its mechanism is
Protein kinase C-alpha activity is required for respiratory syncytial virus fusion to human bronchial epithelial cells.
San-Juan-Vergara, H; Peeples, ME; Lockey, RF; Mohapatra, SS
Journal of virology null
Nanobodies? specific for respiratory syncytial virus fusion protein protect against infection by inhibition of fusion.
Schepens, B; Iba?ez, LI; De Baets, S; Hultberg, A; Bogaert, P; De Bleser, P; Vervalle et al.
The Journal of Infectious Diseases null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB112804053252739552
Questions
  1. Is there a positive control available for testing with western blot?
    1 answer
    1. The antibody reference AB1128, Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody, has not been tested for Western blot application.