Fortfahren mit
946627
Hand pump ball
for use with solvent withdrawal systems
Synonym(e):
red pump ball, pump ball with connector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 472,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with solvent withdrawal systems
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
If withdrawal system parts are lost or damaged,  spare parts are available, e.g. hand pump balls for our withdrawal systems. This pump ball is equipped with a rapid-action connector for the manual withdrawal system 1.01123.0001.
with rapid-action connector
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901919XKEM00107BAF378990000
description
for use with solvent withdrawal systems
description
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
description
-
description
capacity 25 mL, red
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
compatibility
for use with solvent withdrawal systems
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hand pump ball
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)