Wichtige Dokumente
8.57010
Sigma-Aldrich
Cleavage Reagent for DNA Synthesis
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Synonym(e):
20% DEA in MeCN (v/v), Novabiochem®
Größe auswählen
500 ML
€ 135,00
€ 135,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 135,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
NACRES:
NA.22
€ 135,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Eignung der Reaktion
reaction type: Aminolysis
reagent type: Lewis base
Allgemeine Beschreibung
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857010.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
36.0 °F
Flammpunkt (°C)
2.2 °C