Merck
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidin-5-Boronsäure
≥95.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6BN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206-211 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
InChIKey
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)