Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,80 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 289,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.36
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-252-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
175-190 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Building block for introduction of asparagine by Fmoc SPPS. Not compatible with uronium and phosphonium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility1mmol in 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: clear soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility1mmol in 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: clear soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1004
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?