Fortfahren mit
8.43487
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
Synonym(e):
Manganese(II)acetate tetrahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,90
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.09
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
211-334-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
233 g/L
€ 37,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
form
solid
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
solubility
233 g/L
density
1.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
105819221007105927
description
for synthesis
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
≥99%
description
for analysis EMSURE® ACS
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
solubility
233 g/L
solubility
1200 g/L
solubility
-
solubility
1980 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.58 g/cm3 at 25 °C
density
1.45 g/cm3
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II)acetate tetrahydrate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)