Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,20 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.32
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
214-492-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
302-303 °C
solubility
110 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description technical, ≥99.0% (T) | description ≥99% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99% |
| solubility 110 g/L | solubility - | solubility H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless | solubility water: 15 % (w/w), clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form powder | form liquid | form crystalline powder | form powder |
| mp 302-303 °C | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 3.0-7.0 | pH 3.0-7.0 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?