Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-951-5
Beilstein/REAXYS Number:
1759502
MDL number:
Assay:
99%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
mp
81-86 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
XJMMNTGIMDZPMU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 81-86 °C (lit.) | mp 80-82 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
3-Methylglutaric acid CAS 626-51-7 | - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?