Wichtige Dokumente
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable