Wichtige Dokumente
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilid
for synthesis
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetanilid
Größe auswählen
50 G
€ 40,80
250 G
€ 41,90
1 KG
€ 138,00
25 KG
€ 1.590,00
€ 40,80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 40,80
250 G
€ 41,90
1 KG
€ 138,00
25 KG
€ 1.590,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
203-157-5
NACRES:
NA.22
€ 40,80
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
15 % (v/v)
pH-Wert
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
169-170 °C
Löslichkeit
14 g/L
Dichte
1.293 g/cm3 at 21 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über Paracetamol und beschreibt seine kritischen Eigenschaften und die verschiedenen Anwendungsbereiche in der pharmazeutischen Industrie (Ogemdi, 2019).
  • Entwicklung und Validierung eines chromatographischen Verfahrens zur Schätzung von Paracetamol: Diese Artikel erläutert eine Methode zur gleichzeitigen Schätzung von Paracetamol und anderen Verbindungen und hebt deren pharmakologische Signifikanz hervor (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Qualitätsbewertung von Paracetamol-Tabletten: In diesem Artikel wird die Qualität verschiedener Marken von Paracetamol-Tabletten auf dem jemenitischen Markt beurteilt, was für die Verbrauchersicherheit von entscheidender Bedeutung ist (Ali Alyahawi et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Assay (HPLC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 168 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 172 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3