Fortfahren mit
8.08529
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
202-045-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 54,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.63 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
transition temp
flash point 87 °C
solubility
insoluble 6.69 g/L
density
1.085 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
80191782226165250
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
insoluble 6.69 g/L
solubility
9 g/L
solubility
430 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
-
mp
22-23 °C
mp
24-28 °C
mp
103-105 °C
mp
-
density
1.085 g/cm3 at 20 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
density
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)