Wichtige Dokumente
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
Synonym(e):
Benzimidazole
Größe auswählen
100 G
€ 49,30
500 G
€ 150,00
€ 49,30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 49,30
500 G
€ 150,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
200-081-4
NACRES:
NA.22
€ 49,30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 170 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 173 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable