Merck
D208604
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenylimidazol
98%
Größe auswählen
5 G
€ 54,40
€ 54,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 54,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 54,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nc[nH]c2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-15(17-11-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChIKey
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ira J Kallio-Kujala et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 45(4), 405-413 (2018-06-13)
We determined the possible effects of a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, MK-467, on the absorption of intramuscularly (IM) coadministered medetomidine, butorphanol and midazolam. Randomized, experimental, blinded crossover study. Six healthy Beagle dogs. Two IM treatments were administered: 1) medetomidine hydrochloride