Fortfahren mit
8.20714
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Synonym(e):
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(CH=NOH)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
211-796-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
potency
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
transition temp
flash point >110 °C (DIN 51758)
solubility
10 g/L
bulk density
610 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
InChI key
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
807466807468P67609
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
solubility
10 g/L
solubility
15 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
130-133 °C
mp
110-112 °C
mp
7 °C
mp
124-127 °C (lit.)
form
powder
form
crystals
form
liquid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)