Merck
8.07468
3-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3-(CHO)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
207-900-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
7 °C
transition temp
flash point 84 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
InChI key
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup