Wichtige Dokumente
8.20638
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
for synthesis
Synonym(e):
Hexansäuremethylester, Methylcaproat, Capronsäuremethylester
Größe auswählen
5 ML
€ 21,10
250 ML
€ 63,50
€ 21,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 21,10
250 ML
€ 63,50
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-425-1
NACRES:
NA.22
€ 21,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
3.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
151 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-71 °C
Übergangstemp.
flash point 41 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
99.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37.5 °C - closed cup