Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-188-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
193-196 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1cc2c(cc1)c3c(cccc3)C2)C(=O)C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description ≥95% | description technical grade | description 95% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% | assay - | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form viscous liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 193-196 °C | mp - | mp - | mp 6-7 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?