Alle Fotos(1)
Key Documents
8.20448
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Synonym(e):
2,5-DCP
About This Item
Lineare Formel:
2,5-(Cl)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
209-520-4
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
211 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C
Löslichkeit
2000 mg/L (experimental)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChIKey
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Dichlorophenol for synthesis. CAS 583-78-8, chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 53 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2