Wichtige Dokumente
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
Größe auswählen
1 KG
€ 356,00
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 356,00
About This Item
Lineare Formel:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
210-248-3
NACRES:
NA.22
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.013 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
259 °C
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C
Übergangstemp.
flash point 152 °C
Dichte
1.51 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChIKey
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C