Fortfahren mit
8.20246
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
for synthesis
Synonym(e):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
246-563-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 58,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Utilization in solvatochromic dye systems:</strong></strong> 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used to synthesize 2-(tert-butyl)-4-methoxy-6-(naphthalen-1-yldiazenyl)phenol) with diazotized naphthylamine as diazo component and also is used to produce a novel azo compound (Uzan, 2023).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS001457817023447323
description
for synthesis
description
AldrichCPR
description
E 320
description
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
bp
263 °C/1013 hPa
bp
-
bp
263 °C/1013 hPa
bp
-
mp
48-63 °C
mp
-
mp
48-63 °C
mp
99-102 °C (lit.)
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)