Wichtige Dokumente
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Isopropoxymethyloxiran, Isopropylglycidylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
223-672-9
Dampfdruck
13 hPa ( 25 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
290 °C
Wirksamkeit
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
bp
137 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup