Über diesen Artikel
vapor pressure
0.013 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
2150 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
3.5 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C1)COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthese von chiralen cyclischen Carbonaten durch kinetische Auflösung von racemischen Epoxiden: Konzentriert sich auf kinetische Auflösungsprozesse unter Einbeziehung von 2,3-Epoxypropylphenylether und trägt zu Fortschritten bei der Synthese chiraler Verbindungen bei (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,107 - 1,111
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
122-60-1