Wichtige Dokumente
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Synonym(e):
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Größe auswählen
25 G
€ 101,00
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 101,00
About This Item
Lineare Formel:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
212-924-3
NACRES:
NA.22
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
288-291 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 288 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 291 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable