Fortfahren mit
8.18461
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
Synonym(e):
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-922-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
150-154 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H43407K312595197
description
for synthesis
description
99%
description
-
description
analytical standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
150-154 °C
mp
160-164 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)