8.18165
ß-Nitrostyrene
for synthesis
Synonym(e):
1-Nitro-2-phenyl-ethylen, ω-Nitrostyrol
Größe auswählen
€ 87,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 87,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
250 °C
bp
250-260 °C
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChIKey
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 54 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available