Fortfahren mit
1.05360
L-Leucin
for biochemistry
Synonym(e):
L-Leucin, Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-522-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
solubility
18.9 g/L
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis.: Hebt die synthetische Anwendung von L-Leucin bei der Herstellung von N-Acylaminosäuren unter Verwendung technisch hergestellter Enzyme hervor und zeigt sein Potenzial für die Industrie und Biotechnologie (Haeger et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf getrockneter Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver oder glänzende Flocken
Aussehen der Lösung (0,5  mol/L, Salzsäure 1  mol/L): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 50  g/L, Salzsäure 1 mol/L, berechnet auf getrocknete Substanz): +12,2 bis +13,2
UV-Absorption (260  nm, 0,5  mol/L, 1  cm, Salzsäure 1  mol/L): ≤ 0,05
UV-Absorption (280  nm, 0,5  mol/L, 1  cm, Salzsäure 1  mol/L): ≤ 0,02
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Isoleucin: ≤ 1,0 %
andere Fremd-Aminosäuren: ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)