Fortfahren mit
8.16006
(S)-(+)-Valine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Valine, Val
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubility
85 g/L
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108495PHR1172V0500
L-Valin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1172
L-Valin
description
for synthesis
description
for biochemistry
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
315 °C
mp
315 °C
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
85 g/L
solubility
85 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)