Wichtige Dokumente
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
258-004-5
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Ionenaustausch): 38.0 - 42.0 %
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable