Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
Synonym(e):
Trioctylphosphinoxide
About This Item
Lineare Formel:
(C8H17)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
EG-Index-Nummer:
201-121-3
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
270 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
212 °C/39.99 Pa
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C
Übergangstemp.
flash point 252 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChIKey
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 50 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 55 °C
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Säurezahl: ≤ 3
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup