Wichtige Dokumente
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
ß-Phenylpropylacetat, Hydrozimtacetat
Größe auswählen
100 ML
€ 82,10
€ 82,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 82,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-569-8
NACRES:
NA.22
€ 82,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
445 °C
Wirksamkeit
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C
Übergangstemp.
flash point 130 °C
Löslichkeit
0.69 g/L
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChIKey
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup