Merck
8.14342
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 ML
€ 27,50
1 L
€ 65,40
€ 27,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-079-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.28 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
268 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
transition temp
flash point 85 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
8.008358.2194302140
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥97.0% (GC)
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
density
0.887 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
199 °C/1013 hPa
bp
229 °C/1013 hPa
bp
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
-92 °C
mp
-90 °C
mp
-
mp
<−70 °C (lit.)
vapor pressure
0.28 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814342025004027269166137
814342100004022536412313