Merck
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
Synonym(e):
Sodium amide crystalline
Größe auswählen
100 G
€ 62,90
1 KG
€ 315,00
€ 62,90
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 62,90
1 KG
€ 315,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2NNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
39.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-971-0
NACRES:
NA.22
€ 62,90
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (acidimetric)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
450 °C
bp
400 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
210 °C
Dichte
1.39 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na]N
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChIKey
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable