Wichtige Dokumente
8.11963
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22 DD
for synthesis
Synonym(e):
4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H66N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
279-168-4
Form:
powder
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChIKey
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.5 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 36 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 39 °C
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable