Merck
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Synonym(e):
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2Ru · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.07 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
Form
powder
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Ru): ≥ 60.0 %
Identität (IR): entspricht